α-4-Dibromotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-4-(bromomethyl)benzene
B1002-25G B1002-500G B1002-100G
TCIAB1002-25GEA 22 EUR
TCIAB1002-25G TCIAB1002-500G TCIAB1002-100G
α-4-Dibromotolueno ≥98.0% (por GC)
α-4-Dibromotolueno
Formula: C₇H₆Br₂
Pto. Ebullición: 129 - 130 °C (18 -rr)
Pto. de fusión: 60 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000179
Núm. CAS: 589-15-1
EINECS: 209-636-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Índice Merck: 14,01409
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c67ec2e3e037e5d0114e18661b170e0be1a808e&vid=76ad614d4eec886e91cbc7ec6d390042cf67bf1e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 60.0 to 64.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency