4-terc-Butil-1-bromobenceno ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
4-Bromo-terc-butilbenceno
B1727-100G
B1727-25G
TCIAB1727-100GEA
49
EUR
TCIAB1727-100G
TCIAB1727-25G
4-terc-Butil-1-bromobenceno ≥96.0% (por GC)
4-terc-Butil-1-bromobenceno
Formula:
C₁₀H₁₃Br MW: 213.12 g/mol Pto. Ebullición: 228°C Pto. de fusión: 15.5 Pto. de inflamación: 97°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000108 Núm. CAS: 3972-65-4 EINECS: 223-599-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...