4-Bromotolueno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B0661-25G B0661-500G B0661-100G
TCIAB0661-25GEA 28 EUR
TCIAB0661-25G TCIAB0661-500G TCIAB0661-100G
4-Bromotolueno ≥99.0% (por GC)
4-Bromotolueno
Formula: C₇H₇Br
MW: 171,04 g/mol
Pto. Ebullición: 184°C
Pto. de fusión: 24…27 °C
Densidad: 1,387 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000109
Núm. CAS: 106-38-7
EINECS: 203-391-8
UN: 3077
ADR: 9,III
Índice Merck: 13,01424
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1bfff899c2ae74501b4ba8a41c556ba48f882259&vid=0382cf87239f26e08163d63226685b14caceb70f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Methanol almost transparency