Ácido 3-bromo-p-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3049-25G B3049-5G
TCIAB3049-25GEA 46 EUR
TCIAB3049-25G TCIAB3049-5G
Ácido 3-bromo-p-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 3-bromo-p-toluico
Formula: C₈H₇BrO₂
Número MDL: MFCD00002488
Núm. CAS: 7697-26-9
EINECS: 231-712-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=402ab06729d2e6c5c9f651c01e8b3c43c3a87163&vid=56264a21688823058f5e032d9c46992fbaad6b5a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 207.0 to 213.0 deg-C