Ácido 4-bromo-o-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B3337-25G B3337-5G
TCIAB3337-25GEA 480 EUR
TCIAB3337-25G TCIAB3337-5G
Ácido 4-bromo-o-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-bromo-o-toluico
Formula: C₈H₇BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040905
Núm. CAS: 68837-59-2
EINECS: 272-437-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1f77f69c44b99ab94c509448aea72054cbf909a&vid=290d655284aa25b0046778d01238d32295ac9a83&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 185.0 deg-C