Ácido 4-bromo-m-toluico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido 4-bromo-3-metilbenzoico
B3113-25G
B3113-5G
TCIAB3113-25GEA
252
EUR
TCIAB3113-25G
TCIAB3113-5G
Ácido 4-bromo-m-toluico ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 4-bromo-m-toluico
Formula:
C₈H₇BrO₂ MW: 215,05 g/mol |
Número MDL:
MFCD00039526 Núm. CAS: 7697-28-1 EINECS: 231-713-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 212.0 to 218.0 deg-C |