1-(Bromometil)-2-clorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-(Bromomethyl)-2-chlorobenzene, 2-Chlorobenzyl bromide
C1443-25G C1443-5G
TCIAC1443-25GEA 92 EUR
TCIAC1443-25G TCIAC1443-5G
1-(Bromometil)-2-clorobenceno ≥98.0% (por GC)
1-(Bromometil)-2-clorobenceno
Formula: C₇H₆BrCl
Pto. Ebullición: 130°C
Densidad: 1,5897 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 109°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000566
Núm. CAS: 611-17-6
EINECS: 210-257-2
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79ee313b0e4e3f82f2f9b3b30bf6233f559e6e89&vid=710dc41cc0a620826835d400b0f720f0f87b7a51&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %