1-(Bromometil)-3-clorobenceno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
α-Bromo-m-chlorotoulene, 3-Chlorobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-chlorobenzene, alpha-Bromo-3-chlorotoluene
C1105-25G
C1105-5G
TCIAC1105-25GEA
64
EUR
TCIAC1105-25G
TCIAC1105-5G
1-(Bromometil)-3-clorobenceno ≥95.0% (por GC)
1-(Bromometil)-3-clorobenceno
Formula:
C₇H₆BrCl Pto. Ebullición: 109°C Pto. de fusión: 17,5 °C Densidad: 1,56 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 98°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000597 Núm. CAS: 766-80-3 EINECS: 212-171-0 UN: 3265 ADR: 8,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |