1-(Bromometil)-4-clorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: alpha-Bromo-4-chlorotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-chlorobenzene, 4-Chlorobenzyl bromide
B0576-25G B0576-5G
TCIAB0576-25GEA 96 EUR
TCIAB0576-25G TCIAB0576-5G
1-(Bromometil)-4-clorobenceno ≥98.0% (por GC)
1-(Bromometil)-4-clorobenceno
Formula: C₇H₆BrCl
Pto. Ebullición: 110°C
Pto. de fusión: 48…50 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00040714
Núm. CAS: 622-95-7
EINECS: 210-760-7
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=038ba27f193ef1464f0a100770f26d629af747be&vid=7923ba39ffb47c62311719b68f4def65183c8af6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency