1-Bromo-3-(clorometil)benceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B2213-25G B2213-5G
TCIAB2213-25GEA 83 EUR
TCIAB2213-25G TCIAB2213-5G
1-Bromo-3-(clorometil)benceno ≥98.0% (por GC)
1-Bromo-3-(clorometil)benceno
Formula: C₇H₆BrCl
Pto. Ebullición: 118 - 119 °C (18 -rr)
Pto. de fusión: 32,5 °C
Densidad: 1,608 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00040865
Núm. CAS: 932-77-4
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e4c00a87508d3c0d208237d3c71a888eca102eb&vid=4164caf962f37479b40e68154d4be008165e1530&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %