2-Bromo-6-clorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-3-chloro-2-methylbenzene
B2032-25G B2032-5G
TCIAB2032-25GEA 72 EUR
TCIAB2032-25G TCIAB2032-5G
2-Bromo-6-clorotolueno ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-6-clorotolueno
Formula: C₇H₆BrCl
MW: 205.48 g/mol
Pto. Ebullición: 120°C
Pto. de inflamación: 95°C
Número MDL: MFCD00061121
Núm. CAS: 62356-27-8
EINECS: 263-520-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b10cb249ad3bd87d21aafab4eefbdf2c5e08bb1b&vid=7f65d7f11f9ef5692b5a9eb2a38c255d081fd255&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %