2-Bromo-5-clorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1427-25G B1427-250G
TCIAB1427-25GEA 26 EUR
TCIAB1427-25G TCIAB1427-250G
2-Bromo-5-clorotolueno ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-5-clorotolueno
Formula: C₇H₆BrCl
Pto. Ebullición: 100°C
Densidad: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 95°C
Número MDL: MFCD00000602
Núm. CAS: 14495-51-3
EINECS: 238-503-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8012c2bc28cc2acd5bbe9fa046bda161500937fa&vid=46e9423ed7fdd608940ad387e2fa9e4ecdbceb18&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %