5-Bromo-2-cloro-α-α-α-trifluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-chlorobenzotrifluoride, 4-Bromo-1-chloro-2-(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
C1846-25G C1846-5G
TCIAC1846-25GEA 53 EUR
TCIAC1846-25G TCIAC1846-5G
5-Bromo-2-cloro-α-α-α-trifluorotolueno ≥98.0% (por GC)
5-Bromo-2-cloro-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₃BrClF₃
MW: 259,45 g/mol
Pto. Ebullición: 195°C
Pto. de fusión: -21°C
Densidad: 1,7486 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 81°C
Número MDL: MFCD00000601
Núm. CAS: 445-01-2
EINECS: 207-149-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %