(Bromometil)pentafluorobenceno ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: 2,3,4,5,6-Pentafluorobencilo bromuro, α-Bromo-2,3,4,5,6-pentafluorotolueno

P0809-1G P0809-25G P0809-5G
TCIAP0809-1GEA 16 EUR
TCIAP0809-1G TCIAP0809-25G TCIAP0809-5G
(Bromometil)pentafluorobenceno ≥98.0% (por GC)
(Bromometil)pentafluorobenceno
Formula: (C₆F₅)CH₂Br
Pto. Ebullición: 176°C
Densidad: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 83°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000299
Núm. CAS: 1765-40-8
EINECS: 217-182-4
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46a8d8990d9350210c7eecdad657f210818e80be&vid=2f6c65e6cb425790ce46264d155ba84c753ec39b&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR