α-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorotolueno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2,3,5,6-Tetrafluorobencilo bromuro
T1886-1G T1886-5G
TCIAT1886-1GEA 84 EUR
TCIAT1886-1G TCIAT1886-5G
α-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorotolueno ≥97.0% (por GC)
α-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorotolueno
Formula: C₇H₃BrF₄
MW: 243 g/mol
Pto. Ebullición: 80°C
Número MDL: MFCD00013549
Núm. CAS: 53001-73-3
EINECS: 258-289-6
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e809decf6b89aff04991c5b447c4df583fb6f31&vid=7493456eee2ea8aab734ba29155100793e296e11&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Orange to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %