α-Bromo-2,4-difluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B1710-25G B1710-5G
TCIAB1710-25GEA 202 EUR
TCIAB1710-25G TCIAB1710-5G
α-Bromo-2,4-difluorotolueno ≥98.0% (por GC)
α-Bromo-2,4-difluorotolueno
Formula: C₇H₅BrF₂
Pto. Ebullición: 42 °C (1 -rr)
Densidad: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 40°C
Número MDL: MFCD00011649
Núm. CAS: 23915-07-3
EINECS: 245-938-3
UN: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16062775582e5f5aadc1e96eba58804950ad673e&vid=5b1cbe97fab1a37930fc73411e6312b0fe642d1b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %