α-Bromo-o-fluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Fluorobencilo bromuro, α-Bromo-2-fluorotolueno
F0209-25G F0209-5G
TCIAF0209-25GEA 59 EUR
TCIAF0209-25G TCIAF0209-5G
α-Bromo-o-fluorotolueno ≥98.0% (por GC)
α-Bromo-o-fluorotolueno
Formula: C₇H₆BrF
MW: 189,03 g/mol
Pto. Ebullición: 115°C
Densidad: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 82°C
Número MDL: MFCD00000324
Núm. CAS: 446-48-0
EINECS: 207-169-1
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8cdf36ed35740b4794027d0559660447bfceec2&vid=a2d437a8c27923d4ff96e3b4efc29c2db65d3699&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %