4-(Bromometil)-1,2-difluorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D2627-25G D2627-5G
TCIAD2627-25GEA 212 EUR
TCIAD2627-25G TCIAD2627-5G
4-(Bromometil)-1,2-difluorobenceno ≥98.0% (por GC)
4-(Bromometil)-1,2-difluorobenceno
Formula: C₇H₅BrF₂
Pto. Ebullición: 61°C
Densidad: 1,61 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 79°C
Número MDL: MFCD00009889
Núm. CAS: 85118-01-0
EINECS: 285-653-1
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc94afbb765c9a491ad79b0062254338d77305b5&vid=6680b407a23e6c25f6329b8683ebb2b0679ccfab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %