α-Bromo-m-fluorotolueno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: α-Bromo-3-fluorotolueno
F0208-25G F0208-5G
TCIAF0208-25GEA 55 EUR
TCIAF0208-25G TCIAF0208-5G
α-Bromo-m-fluorotolueno ≥97.0% (por GC)
α-Bromo-m-fluorotolueno
Formula: C₇H₆BrF
MW: 189.03 g/mol
Pto. Ebullición: 200°C
Pto. de inflamación: 61°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000340
Núm. CAS: 456-41-7
EINECS: 207-263-2
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bdf8df0602f1656bf49690f3b888f165174ab88c&vid=10020dfe9d1414ce169633dac7b75d4811cbdbde&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %