α-Bromo-p-fluorotolueno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: α-Bromo-4-fluorotolueno
F0214-25G F0214-5G
TCIAF0214-25GEA 75 EUR
TCIAF0214-25G TCIAF0214-5G
α-Bromo-p-fluorotolueno ≥97.0% (por GC)
α-Bromo-p-fluorotolueno
Formula: C₇H₆BrF
MW: 189,03 g/mol
Pto. Ebullición: 177°C
Densidad: 1,517 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000359
Núm. CAS: 459-46-1
EINECS: 207-291-5
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ef01174c8e977c7aabf3cfd8726da8e18bd9398&vid=8ee4aab11daff7c0845a6a7212a844b05f893e01&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %