3-Bromo-α-α-α-trifluorotolueno ≥99.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: 3-Bromobenzotrifluoruro

B0664-25G B0664-250G
TCIAB0664-25GEA 16 EUR
TCIAB0664-25G TCIAB0664-250G
3-Bromo-α-α-α-trifluorotolueno ≥99.0% (por GC)
3-Bromo-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₄BrF₃
MW: 225,01 g/mol
Pto. Ebullición: 155°C
Pto. de fusión: 37,5…39 °C
Densidad: 1,6276 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 43°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000380
Núm. CAS: 401-78-5
EINECS: 206-932-6
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac9bce2d7243bec2a4ff14f0d3b9be4468d09040&vid=5896bbb3b08e15e518546d3dafb11dfcd5e2d5ea&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR