4-Bromo-2-fluorotolueno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1716-25G B1716-5G
TCIAB1716-25GEA 62 EUR
TCIAB1716-25G TCIAB1716-5G
4-Bromo-2-fluorotolueno ≥97.0% (por GC)
4-Bromo-2-fluorotolueno
Formula: C₇H₆BrF
Pto. Ebullición: 100°C
Densidad: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 76°C
Número MDL: MFCD00013551
Núm. CAS: 51436-99-8
EINECS: 257-201-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0009b5a9c1ccf5da7f1176705a6b8a3d1fe16def&vid=e28d906fccb287e21f05ef3ec354d48e1251073d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %