4-Bromo-1-(bromometil)-2-fluorobenceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 4-Bromo-1-(bromomethyl)-2-fluorobenzene, 4-Bromo-2-fluorobenzyl bromide
B1934-25G B1934-5G
TCIAB1934-25GEA 65 EUR
TCIAB1934-25G TCIAB1934-5G
4-Bromo-1-(bromometil)-2-fluorobenceno ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-1-(bromometil)-2-fluorobenceno
Formula: C₇H₅Br₂F
MW: 267.92 g/mol
Pto. Ebullición: 126
Pto. de fusión: 30
Número MDL: MFCD00055467
Núm. CAS: 76283-09-5
EINECS: 278-412-7
UN: 2923
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5382a8aa24b7ece1ede510687807635ceecce64&vid=131da1f79309991a6200897ddc9b3a60e530b518&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 35.0 to 38.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity