4-Bromo-α-α-α-trifluorotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Bromobenzotrifluoruro
B1252-25G B1252-250G
TCIAB1252-25GEA 40 EUR
TCIAB1252-25G TCIAB1252-250G
4-Bromo-α-α-α-trifluorotolueno ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₄BrF₃
MW: 225.01 g/mol
Pto. Ebullición: 155°C
Pto. de inflamación: 48°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000398
Núm. CAS: 402-43-7
EINECS: 206-943-6
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e46047b23d60ae93eb3c6f5e701aadb722a6aa07&vid=1c0190b2ba33b05a89a972f685d97682bf9a8d04&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %