2-Bromo-4-(trifluorometil)anilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Bromo-α-α-α-trifluoro-p-toluidina
A1578-1G A1578-5G
TCIAA1578-1GEA 22 EUR
TCIAA1578-1G TCIAA1578-5G
2-Bromo-4-(trifluorometil)anilina ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-4-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅BrF₃N
MW: 240.02 g/mol
Densidad: 1.7
Número MDL: MFCD00042150
Núm. CAS: 57946-63-1
EINECS: 261-035-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5039db28ebca20cd81576094d569d6e939fde72a&vid=843c646453fa35811b9b0d913bb7cd05f9964295&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 32.0 to 36.0 deg-C