3-Bromo-5-(trifluorometil)anilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A1914-25G A1914-5G
TCIAA1914-25GEA 114 EUR
TCIAA1914-25G TCIAA1914-5G
3-Bromo-5-(trifluorometil)anilina ≥98.0% (por GC)
3-Bromo-5-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅BrF₃N
Pto. de inflamación: 107°C
Número MDL: MFCD00236205
Núm. CAS: 54962-75-3
EINECS: 259-412-6
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b30d8bc2a2788e79169d5a16f7bc150ef5196930&vid=9adbe49dfb87450bcdfb1c2246692ff5349ec0c9&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %