4-Bromo-2-(trifluorometil)anilina ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-α-α-α-trifluoro-o-toluidina
A1056-25G A1056-5G
TCIAA1056-25GEA 125 EUR
TCIAA1056-25G TCIAA1056-5G
4-Bromo-2-(trifluorometil)anilina ≥97.0% (por GC)
4-Bromo-2-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅BrF₃N
MW: 240.02 g/mol
Pto. Ebullición: 102°C
Pto. de inflamación: 107°C
Número MDL: MFCD00064393
Núm. CAS: 445-02-3
EINECS: 207-150-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18afe440f99c5addd2926d3726d039f168ccc8af&vid=4eca19abfe18b4bf97d0c8f0e0bb028812635401&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %