4-Bromo-3-(trifluorometil)anilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-α-α-α-trifluoro-m-toluidina
A1847-25G A1847-5G
TCIAA1847-25GEA 56 EUR
TCIAA1847-25G TCIAA1847-5G
4-Bromo-3-(trifluorometil)anilina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Bromo-3-(trifluorometil)anilina
Formula: C₇H₅BrF₃N
Pto. Ebullición: 108°C
Pto. de fusión: 55…56 °C
Número MDL: MFCD00007827
Núm. CAS: 393-36-2
EINECS: 206-885-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29f1b52869e8566096f77b8551d9ed78d680126f&vid=5e82bd17249ae54f859aeee1dc0ce28d4d073bab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 48.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency