2-Bromo-4-nitrotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B1262-25G
B1262-250G
TCIAB1262-25GEA
31
EUR
TCIAB1262-25G
TCIAB1262-250G
2-Bromo-4-nitrotolueno ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-4-nitrotolueno
Formula:
C₇H₆BrNO₂ MW: 216.03 g/mol Pto. Ebullición: 175°C Pto. de fusión: 77.5 |
Número MDL:
MFCD00007195 Núm. CAS: 7745-93-9 EINECS: 231-809-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 75.0 to 79.0 deg-C |
Solubility in hot Methanol | very faint turbidity |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...