4-Bromo-3-nitrotolueno ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Bromo-4-methyl-2-nitrobenzene
B1854-25G B1854-5G
TCIAB1854-25GEA 86 EUR
TCIAB1854-25G TCIAB1854-5G
4-Bromo-3-nitrotolueno ≥96.0% (por GC)
4-Bromo-3-nitrotolueno
Formula: C₇H₆BrNO₂
MW: 216.03 g/mol
Pto. Ebullición: 152°C
Pto. de fusión: 35
Número MDL: MFCD00024180
Núm. CAS: 5326-34-1
EINECS: 226-203-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30ae5b2f341137eeb3abef347c3852bc00b272de&vid=b166cbdc803cc462cb72cd40d05645d360a8455a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Freezing point 29.0 to 33.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency