4-Bromo-2-nitrotolueno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B1843-25G
B1843-5G
TCIAB1843-25GEA
84
EUR
TCIAB1843-25G
TCIAB1843-5G
4-Bromo-2-nitrotolueno ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-2-nitrotolueno
Formula:
C₇H₆BrNO₂ MW: 216.03 g/mol Pto. Ebullición: 256°C |
Número MDL:
MFCD00041243 Núm. CAS: 60956-26-5 EINECS: 262-536-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 45.0 to 48.0 deg-C |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...