5-Metilsalicilaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
M1676-25G M1676-5G
TCIAM1676-25GEA 99 EUR
TCIAM1676-25G TCIAM1676-5G
5-Metilsalicilaldehído ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Metilsalicilaldehído
Formula: C₈H₈O₂
Pto. Ebullición: 218°C
Pto. de fusión: 54 °C
Densidad: 1,0913 g/cm³ (59 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00274297
Núm. CAS: 613-84-3
EINECS: 210-357-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b667bbcc2fa18764d97c21cb2d56440ac0070aa&vid=17f7a6a91cbc33b32cd1bb4552286858803a7287&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C