2-Tolualdehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: o-Tolualdehyde, 2-Methylbenzaldehyde
T0566-25G T0566-500G T0566-100G
TCIAT0566-25GEA 34 EUR
TCIAT0566-25G TCIAT0566-500G TCIAT0566-100G
2-Tolualdehído ≥98.0% (por GC)
2-Tolualdehído
Formula: C₈H₈O
Pto. Ebullición: 200°C
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 1,0324 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 67°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003338
Núm. CAS: 529-20-4
EINECS: 208-452-2
Índice Merck: 14,09527
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce8e4a9e7605c01ea16f1cf58a9735b1a02d36be&vid=d926b7449fda11f0ace6349d6cccc6440f8b1fdc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %