4-terc-Butilbenzaldehído ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1760-25G B1760-500G B1760-100G
TCIAB1760-25GEA 44 EUR
TCIAB1760-25G TCIAB1760-500G TCIAB1760-100G
4-terc-Butilbenzaldehído ≥95.0% (por GC)
4-terc-Butilbenzaldehído
Formula: C₁₁H₁₄O
Pto. Ebullición: 246°C
Densidad: 0,971 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 101°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00035742
Núm. CAS: 939-97-9
EINECS: 213-367-9
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=657d4f2b5e6e3aa827f1647d5a1a7446e26bc534&vid=77d5d7033244b397ba2027891ac809beb9dd769d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %