4-Isopropilbenzaldehído ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: Cuminaldehyde

I0168-25G I0168-500G
TCIAI0168-25GEA 21 EUR
TCIAI0168-25G TCIAI0168-500G
4-Isopropilbenzaldehído ≥97.0% (por GC)
4-Isopropilbenzaldehído
Formula: C₁₀H₁₂O
MW: 148,2 g/mol
Número MDL: MFCD00006953
Núm. CAS: 122-03-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=947ed26f676f89be978d9dee7e67772815c07aff&vid=d79ec9f03fc0a2f961fa884fd08272917fd31d03&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR