4-Butilbenzaldehído ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1014-25ML B1014-5ML
TCIAB1014-25MLEA 293 EUR
TCIAB1014-25ML TCIAB1014-5ML
4-Butilbenzaldehído ≥95.0% (por GC)
4-Butilbenzaldehído
Formula: C₁₁H₁₄O
MW: 162,23 g/mol
Pto. Ebullición: 165°C
Pto. de fusión: 43 °C
Densidad: 0,97 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 128°C
Número MDL: MFCD00040751
Núm. CAS: 1200-14-2
EINECS: 214-851-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d4750879e266b7f5336bdd5ac6cb6c360b17784&vid=2f9a21a6ec6a914672fb89bb498730d69751431d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %