4-Tolualdehído ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
p-Tolualdehído
T0259-25ML
T0259-500ML
T0259-100ML
TCIAT0259-25MLEA
25
EUR
TCIAT0259-25ML
TCIAT0259-500ML
TCIAT0259-100ML
4-Tolualdehído ≥98.0% (por GC)
4-Tolualdehído
Formula:
C₈H₈O Pto. Ebullición: 204°C Pto. de fusión: –6 °C Densidad: 1,02 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 88°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006954 Núm. CAS: 104-87-0 EINECS: 203-246-9 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |