4-Tolualdehído ≥95.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Atención

Sinónimos: p-Tolualdehído

T1073-25ML T1073-500ML
TCIAT1073-25MLEA 16 EUR
TCIAT1073-25ML TCIAT1073-500ML
4-Tolualdehído ≥95.0% (por GC)
4-Tolualdehído
Formula: C₈H₈O
MW: 120,15 g/mol
Pto. Ebullición: 204°C
Pto. de fusión: –6 °C
Densidad: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 88°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006954
Núm. CAS: 104-87-0
EINECS: 203-246-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=644d421436d1a67a1c6eba54ca1cc6bfbfb98f3b&vid=01579efa68bea2364ac3b4ebcaad7a8a5ef1b88c&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR