1-Fenil-1-dodecanona ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: Laurophenone

L0018-25G L0018-500G
TCIAL0018-25GEA 38 EUR
TCIAL0018-25G TCIAL0018-500G
1-Fenil-1-dodecanona ≥98.0% (por GC)
1-Fenil-1-dodecanona
Formula: C₆H₅C(O)(CH₂)₁₀CH₃
MW: 260.42 g/mol
Pto. Ebullición: 205°C
Número MDL: MFCD00008967
Núm. CAS: 1674-38-0
EINECS: 216-818-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01dc55b8dbb73244712c1f0bb9c64e8fc78d2a45&vid=357397bfc9de39440fe401b40aa7f3d1cfb56c95&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C
Solubility in hot EtOH almost transparency


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR