1-Fenil-1-heptanona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H0369-500G H0369-25G
TCIAH0369-500GEA 448 EUR
TCIAH0369-500G TCIAH0369-25G
1-Fenil-1-heptanona ≥98.0% (por GC)
1-Fenil-1-heptanona
Formula: C₆H₅C(O)(CH₂)₅CH₃
MW: 190,29 g/mol
Pto. Ebullición: 283°C
Pto. de fusión: 17 °C
Densidad: 0,9516 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00009539
Núm. CAS: 1671-75-6
EINECS: 216-802-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=170fad3b95bcce55b33995cb3831081610f9b65a&vid=261575f5f4456b54ecce144498d36801cb94e127&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %