Valerofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Fenil-1-pentanona
V0009-25ML V0009-500ML
TCIAV0009-25MLEA 30 EUR
TCIAV0009-25ML TCIAV0009-500ML
Valerofenona ≥98.0% (por GC)
Valerofenona
Formula: C₆H₅C(O)(CH₂)₃CH₃
MW: 162,23 g/mol
Pto. Ebullición: 140°C
Pto. de fusión: –9 °C
Densidad: 0,98777 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: 102°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009480
Núm. CAS: 1009-14-9
EINECS: 213-767-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2584f16b192b481fbaf1d8ab1e77be6109fb67a6&vid=3bf6c22512cdad990d29bc1ffe3db3b535a55970&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9740 to 0.9760