Propiofenona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
Phenyl ethyl ketone, Ethyl phenyl ketone, 1-Phenyl-1-propanone
P0519-25G
P0519-500G
TCIAP0519-25GEA
32
EUR
TCIAP0519-25G
TCIAP0519-500G
Propiofenona ≥98.0% (por GC)
Propiofenona
Formula:
C₆H₅C(O)CH₂CH₃ Pto. Ebullición: 216°C Pto. de fusión: 18 °C Densidad: 1,01 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 92°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009309 Núm. CAS: 93-55-0 EINECS: 202-257-6 Índice Merck: 14,07830 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...