1-Fenil-2-butanona ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Phenylbutan-2-one, Benzyl ethyl ketone
P0971-25ML P0971-5ML
TCIAP0971-25MLEA 369 EUR
TCIAP0971-25ML TCIAP0971-5ML
1-Fenil-2-butanona ≥95.0% (por GC)
1-Fenil-2-butanona
Formula: C₆H₅C(O)CH₂CH₂CH₃
MW: 148,2 g/mol
Pto. Ebullición: 226°C
Pto. de fusión: 5 °C
Densidad: 0,989 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 90°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009315
Núm. CAS: 1007-32-5
EINECS: 213-752-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %