Bencilacetona ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Fenil-2-butanona
B0405-25ML
B0405-500ML
TCIAB0405-25MLEA
16
EUR
TCIAB0405-25ML
TCIAB0405-500ML
Bencilacetona ≥95.0% (por GC)
Bencilacetona
Formula:
(C₆H₅)CH₂CH₂C(O)CH₃ MW: 148,2 g/mol Pto. Ebullición: 115°C Pto. de fusión: –13 °C Densidad: 0,99 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 98°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008790 Núm. CAS: 2550-26-7 EINECS: 219-847-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...