Isovalerofenona ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-Fenil-3-metil-1-butanona
I0296-25ML I0296-5ML
TCIAI0296-25MLEA 120 EUR
TCIAI0296-25ML TCIAI0296-5ML
Isovalerofenona ≥99.0% (por GC)
Isovalerofenona
Formula: (C₆H₅)C(O)CH₂CH(CH₃)CH₃
MW: 162,23 g/mol
Pto. Ebullición: 236°C
Pto. de fusión: 2 °C
Densidad: 0,966 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 99°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00026486
Núm. CAS: 582-62-7
EINECS: 209-489-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=428e5d56e1d402fb97e9df784edb6cf4195fb3e5&vid=428e5d56e1d402fb97e9df784edb6cf4195fb3e5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %