Acetofenona ≥98.5% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
A0061-25G A0061-500G
TCIAA0061-25GEA 17 EUR
TCIAA0061-25G TCIAA0061-500G
Acetofenona ≥98.5% (por GC)
Acetofenona
Formula: C₈H₈O
Pto. Ebullición: 201,7 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 20 °C
Densidad: 1,027 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 80°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008724
Núm. CAS: 98-86-2
EINECS: 202-708-7
ADR: 9,
Índice Merck: 14,00073
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ae1cd68496c86406a95b5ffc18f35bd3c6ed153&vid=e2673dd23819859931f97bfc83cfe9fe0f5b38b3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.5 %