4-Metoxifenilacetona ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M0675-100ML M0675-25ML
TCIAM0675-100MLEA 54 EUR
TCIAM0675-100ML TCIAM0675-25ML
4-Metoxifenilacetona ≥97.0% (por GC)
4-Metoxifenilacetona
Formula: C₁₀H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 269°C
Pto. de fusión: –15 °C
Densidad: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 101°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008773
Núm. CAS: 122-84-9
EINECS: 204-578-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a82b12b6d2931b175e637e0ea60cc9153596c055&vid=062056751ea6a1534953172dc87de3403095329e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %