Ácido o-toluico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido 2-toluico, Ácido 2-metilbenzoico, Ácido o-metilbenzoico
T0292-25G T0292-500G T0292-100G
TCIAT0292-25GEA 16 EUR
TCIAT0292-25G TCIAT0292-500G TCIAT0292-100G
Ácido o-toluico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido o-toluico
Formula: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Pto. Ebullición: 259°C
Pto. de fusión: 101…104 °C
Densidad: 1,2555 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 148 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002477
Núm. CAS: 118-90-1
EINECS: 204-284-9
Índice Merck: 14,09535
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=44fba6356c8aa774509fd52ba72f7f9e1cd11814&vid=6756a4eceab66763be8464b58d8862ee92584bbd&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 107.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency