Ácido m-toluico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Ácido m-metilbenzoico, Ácido 3-metilbenzoico, Ácido 3-toluico
T0291-25G T0291-500G
TCIAT0291-25GEA 16 EUR
TCIAT0291-25G TCIAT0291-500G
Ácido m-toluico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido m-toluico
Formula: C₈H₈O₂
Pto. Ebullición: 106°C
Pto. de fusión: 108…111 °C
Densidad: 1,054 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002523
Núm. CAS: 99-04-7
EINECS: 202-723-9
Índice Merck: 14,09535
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=74ee0f20a8c6b50004404c139af5f921979179eb&vid=e5ad46b82f280496132349d1f0051f2c807e2def&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 110.0 to 113.0 deg-C