Ácido 4-butilbenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
B0241-25G B0241-5G
TCIAB0241-25GEA 87 EUR
TCIAB0241-25G TCIAB0241-5G
Ácido 4-butilbenzoico ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido 4-butilbenzoico
Formula: C₁₁H₁₄O₂
MW: 178,23 g/mol
Pto. Ebullición: 313 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 100…103 °C
Densidad: ~ 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002571
Núm. CAS: 20651-71-2
EINECS: 243-940-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1133edbc36bf96dec1bbfaa3baa3600d5e0498d8&vid=b6f278e273a0831549c55347e4dab8b4c3cd10a0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %